missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Human IgA Heavy Chain Secondary Antibody, Janelia Fluor 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 30226643 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30226643 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30226643

Marca: Novus Biologicals NBP268301JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IgA Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgA Heavy Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgA Heavy Chain
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Highly purified human IgA alpha-chain
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.