missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Donkey IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18577171 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18577171 500 μg 500 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18577171

Marca: Novus Biologicals NB1206983APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Donkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC-Cyanine7
Formulación PBS
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Donkey IgG whole molecule
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Donkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.