Learn More
Goat anti-Dog IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, FITC, MP Biomedicals
Marca: MP Biomedicals 0855325
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Dog
Especificaciones
IgG, Whole Molecule | |
FITC | |
2 mL | |
Canine | |
IgG |
Polyclonal | |
Goat | |
Secondary | |
Purified |