Learn More
Goat anti-Bat IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18578900 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
18578900 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 18578900 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB7237F
Goat Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Bat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado FITC
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:10000, ELISA, Immunohistochemistry 1:200 - 1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:2000
Formulación Phosphate Buffered Saline (PBS)
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Bat IgG
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Bat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG