Learn More
Goat anti-Alligator IgG (H+L) Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 30228044 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30228044 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30228044 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10055301PCP
Goat Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Alligator samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Especie del huésped Goat
Inmunógeno This Goat anti-Alligator IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against alligator IgG-heavy and light chain.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Alligator
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG