Learn More
Abnova™ GNRH1 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MKPIQKLLAGLILLTWCVEGCSSQHWSYGLRPGGKRDAENLIDSFQEIVKEVGQLAETQRFECTTHQPRSPLRDLKGALESLIEEETGQKKI
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000816.1 |
| ID de gen (Entrez) | 2796 |
| Nombre | gonadotropin-releasing hormone 1 (luteinizing-releasing hormone) |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | GNRH, GRH, LHRH, LNRH |
| Símbolo de gen | GNRH1 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |