missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNPDA1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590923 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590923 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590923 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297217C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GNPDA1 Polyclonal antibody specifically detects GNPDA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GNPDA1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.5.99.6, GlcN6P deaminase 1, glucosamine-6-phosphate deaminase 1KIAA0060HLNGNPIGNPDA, glucosamine-6-phosphate isomerase, glucosamine-6-phosphate isomerase 1, GNP1, GNPDA 1, GPI, oscillin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GNPDA1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10007
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.