Learn More
GNF179, MedChemExpress
Código de producto. p-200097173
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489487 5 mg 5 miligramos
16426948 10 mg 10 miligramos
16417026 100 mg 100 miligramos
16403007 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15975
MedChemExpress GNF179 is an optimized 8,8-dimethyl IP analog that exhibited the potency(4.8 nM against the multidrug resistant strain W2) in vitro metabolic stability and in vivo oral bioavailability.
GNF179 is an optimized 8,8-dimethyl IP analog that exhibited the potency(4.8 nM against the multidrug resistant strain W2) in vitro metabolic stability and in vivo oral bioavailability.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GNF179
CAS 1261114-01-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23ClFN5O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (233.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1(C)C2=NC(C3=CC=C(F)C=C3)=C(NC4=CC=C(Cl)C=C4)N2CCN1C(CN)=O
Peso molecular (g/mol) 427.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.9
Porcentaje de pureza 99.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation