Learn More
GNF-5837, MedChemExpress
Código de producto. 16486196
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16486196 100 mg 100 miligramos
16491867 50 mg 50 miligramos
16475708 10 mg 10 miligramos
16408407 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16486196
Marca: Medchem Express HY13491
MedChemExpress GNF-5837 is a potent, selective, and orally bioavailable pan-tropomyosin receptor kinase (TRK) inhibitor which display antiproliferative effects in cellular Ba/F3 assays ( IC50 values of 7 nM, 9 nM and 11 nM for cells containing the fusion proteins Tel-TrkC, Tel-TrkB and Tel-TrkA, respectively) .
GNF-5837 is a potent, selective, and orally bioavailable pan-tropomyosin receptor kinase (TRK) inhibitor which display antiproliferative effects in cellular Ba/F3 assays ( IC50 values of 7 nM, 9 nM and 11 nM for cells containing the fusion proteins Tel-TrkC, Tel-TrkB and Tel-TrkA, respectively) .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GNF-5837
CAS 1033769-28-6
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H21F4N5O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (59.76 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1F)NC2=CC=C(C)C(NC3=CC(NC/4=O)=C(C=C3)C4=C\C5=CC=CN5)=C2
Peso molecular (g/mol) 535.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease