missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNE-617 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16480256
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16480256 2 mg 2 miligramos
16492877 50 mg 50 miligramos
16476808 10 mg 10 miligramos
16429357 5 mg 5 miligramos
16426926 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16480256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15766A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GNE-617 hydrochloride is a specific NAMPT inhibitor that inhibits the biochemical activity of NAMPT with an IC50 of 5 nM and exhibits efficacy in xenograft models of cancer.

GNE-617 hydrochloride is a specific NAMPT inhibitor that inhibits the biochemical activity of NAMPT with an IC50 of 5 nM and exhibits efficacy in xenograft models of cancer.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GNE-617 hydrochloride
CAS 2070014-99-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16ClF2N3O3S
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad DMSO : 5.56 mg/mL (11.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(S(C2=CC(F)=CC(F)=C2)(=O)=O)C=C1)C3=CN4C(C=C3)=NC=C4.Cl
Peso molecular (g/mol) 463.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.88
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.