Learn More
GNE-495, MedChemExpress
Código de producto. 16464276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16464276 100 mg 100 miligramos
16459526 50 mg 50 miligramos
16455697 5 mg 5 miligramos
16432958 10 mg 10 miligramos
16410639 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 16464276
Marca: Medchem Express HY100343
MedChemExpress GNE-495 is a potent and selective MAP4K4 inhibitor with an IC50 of 3.7 nM.
GNE-495 is a potent and selective MAP4K4 inhibitor with an IC50 of 3.7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GNE-495
CAS 1449277-10-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20FN5O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 2.17 mg/mL (5.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC(C3=CC=CC(F)=C3)=NC2=C(N)N=C1)NC4CN(C(C5CC5)=O)C4
Peso molecular (g/mol) 405.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.42
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease