missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNE-495, MedChemExpress

Código de producto. 16455697
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455697 5 mg 5 miligramos
16464276 100 mg 100 miligramos
16459526 50 mg 50 miligramos
16432958 10 mg 10 miligramos
16410639 1 mg 1 miligramo
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455697

Marca: Medchem Express HY100343

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GNE-495 is a potent and selective MAP4K4 inhibitor with an IC50 of 3.7 nM.

GNE-495 is a potent and selective MAP4K4 inhibitor with an IC50 of 3.7 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GNE-495
CAS 1449277-10-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20FN5O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 2.17 mg/mL (5.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC(C3=CC=CC(F)=C3)=NC2=C(N)N=C1)NC4CN(C(C5CC5)=O)C4
Peso molecular (g/mol) 405.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.42
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.