Learn More
Novus Biologicals™ GNB2 Overexpression Lysate
Código de producto. 18213925 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18213925 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18213925
Marca: Novus Biologicals™ NBL111165
The GNB2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC24178 and based on accession number NM_5273. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 2 (GNB2), mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación