missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ GNAZ Recombinant Protein
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH26342 |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| ID de gen (Entrez) | 2781 |
| Peso molecular | 64.57 |
| Nombre | GNAZ (Human) Recombinant Protein (P01) |
| Intervalo de pH | 8 |
| Método de preparación | In vitro wheat germ expression system |
| Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?