Learn More
Abnova™ GNAI2 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16115551
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16115551 25 μg 25 microgramos
16105551 10 μg 10 microgramos
2 options
Código de producto. 16115551
Marca: Abnova™ H00002771P02.25ug
Human GNAI2 full-length ORF ( AAH12138, 1 a.a. - 355 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MGCTVSAEDKAAAERSKMIDKNLREDGEKAAREVKLLLLGAGESGKSTIVKQMKIIHEDGYSEEECRQYRAVVYSNTIQSIMAIVKAMGNLQIDFADPSRADDARQLFALSCTAEEQGVLPDDLSGVIRRLWADHGVQACFGRSREYQLNDSAAYYLNDLERIAQSDYIPTQQDVLRTRVKTTGIVETHFTFKDLHFKMFDVGGQRSERKKWIHCFEGVTAIIFCVALSAYDLVLAEDEEMNRMHESMKLFDSICNNKWFTDTSIILFLNKKDLFEEKITHSPLTICFPEYTGANKYDEAASYIQSKFEDLNKRKDTKEIYTHFTCATDTKNVQFVFDAVTDVIIKNNLKDCGLF
Especificaciones
Número de acceso AAH12138
ID de gen (Entrez) 2771
Nombre guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha inhibiting activity polypeptide 2
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen GIP, GNAI2B, H_LUCA15.1, H_LUCA16.1
Símbolo de gen GNAI2
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer