Learn More
Abnova™ GNAI2 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MGCTVSAEDKAAAERSKMIDKNLREDGEKAAREVKLLLLGAGESGKSTIVKQMKIIHEDGYSEEECRQYRAVVYSNTIQSIMAIVKAMGNLQIDFADPSRADDARQLFALSCTAEEQGVLPDDLSGVIRRLWADHGVQACFGRSREYQLNDSAAYYLNDLERIAQSDYIPTQQDVLRTRVKTTGIVETHFTFKDLHFKMFDVGGQRSERKKWIHCFEGVTAIIFCVALSAYDLVLAEDEEMNRMHESMKLFDSICNNKWFTDTSIILFLNKKDLFEEKITHSPLTICFPEYTGANKYDEAASYIQSKFEDLNKRKDTKEIYTHFTCATDTKNVQFVFDAVTDVIIKNNLKDCGLF
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH12138 |
| ID de gen (Entrez) | 2771 |
| Nombre | guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha inhibiting activity polypeptide 2 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | GIP, GNAI2B, H_LUCA15.1, H_LUCA16.1 |
| Símbolo de gen | GNAI2 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |