Learn More
Liebherr™ Congeladores de laboratorio serie LG
Diseñados para una óptima capacidad de congelación. El congelador de laboratorio Liebherr™ serie LG ofrece un enfriamiento mejor y más rápido para congelar productos de laboratorio. Disponibles en una amplia gama de tamaños con cajones o estantes para satisfacer todas las necesidades de laboratorio. Los modelos LGPv incluyen vigilancia del sistema para ofrecer la máxima seguridad.
Especificaciones
Intervalo de temperatura 10°C to 43°C
Color White
Refrigerante R600A
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11976009
Ver documentos Detalles de la promoción
Liebherr™
GN 1923
187 L N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
12527066
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Liebherr™
GN 3113
307 L N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Descripción
Descripción
Automatic SuperFrost function 
  • Makes freezing simple and saves energy
  • quickly reduces the temperature to -32 °C and thus creates the cold air required to preserve vital vitamins
  • As soon as the food is completely frozen, the automatic SuperFrost function switches back to normal mode after max. 65 hours, and thus assists in saving electricity
FrostSafe
  • With the FrostSafe, the extra-high and removable drawers are closed all round
  • Cold cannot dissipate so quickly when the appliance is opened
  • Transparent front of the compartments guarantees an optimum overview of the frozen items
VarioSpace
  • All freezers with NoFrost and SmartFrost feature drawers and intermediate glass shelves underneath them which can be conveniently removed
  • This results in VarioSpace; the practical system for extra storage space so that space can be created quickly even for larger frozen food items
Slimline door handle with integrated opening mechanism
  • The practical door handles with integrated opening mechanism ensure that the appliance doors can be opened with a minimum of effort even if they are opened several times in rapid succession
  • Handle mechanism assists in pushing the door from the appliance housing
Especificaciones
Especificaciones
10°C to 43°C
White
R600A