missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GMEB2 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 30025850 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30025850 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30025850

Marca: Novus Biologicals NBP212763F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GMEB2 Polyclonal antibody specifically detects GMEB2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GMEB2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen DNA-binding protein p79PIF, glucocorticoid modulatory element binding protein 2, KIAA1269PIF p79, p79, P79PIF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 480 and 530 of human Glucocorticoid Modulatory Element Binding Protein 2 using the numbering given in entry NP_036516.1 (GeneID 26205).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26205
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.