Learn More
GM2A Mouse anti-Human, Clone: 1E4D3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | GM2A |
---|---|
Clon | 1E4D3 |
Concentración | 1.64 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817635
|
Proteintech
66080-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807635
|
Proteintech
66080-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a small glycolipid transport protein which acts as a substrate specific co-factor for the lysosomal enzyme beta-hexosaminidase A. Beta-hexosaminidase A, together with GM2 ganglioside activator, catalyzes the degradation of the ganglioside GM2, and other molecules containing terminal N-acetyl hexosamines. Mutations in this gene result in GM2-gangliosidosis type AB or the AB variant of Tay-Sachs disease. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Especificaciones
GM2A | |
1.64 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Ganglioside GM2 activator, GM2 AP, GM2 ganglioside activator, GM2A, SAP 3 | |
GM2A | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
1E4D3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P17900 | |
2760 | |
GM2A Fusion Protein Ag4394 | |
Primary | |
-20°C | |
GM2A |