missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GM2 Ganglioside Human anti-Human, Clone: L55-81, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200084235 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18614921 25 μg 25 microgramos
18263997 0.05 mg 0.05 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18614921

Marca: Novus Biologicals NBP28127725ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

GM2 Ganglioside Monoclonal antibody specifically detects GM2 Ganglioside in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay, Cell depletion
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GM2 Ganglioside
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay, Depletion Assay
Clasificación Monoclonal
Clon L55-81
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Functional, Depletion Assay
Formulación PBS
Alias de gen GM2 (ganglioside), Tay-Sachs ganglioside
Especie del huésped Human
Inmunógeno L55-81 was prepared by isolating EBV-immortalized peripheral blood B lymphocytes from a human donor with melanoma.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgM κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.