Learn More
GM130/GOLGA2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18040324 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
18040324 0.025 mg 25 microgramos
18050584 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18040324
Marca: Novus Biologicals NBP253420SS
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 6 publications
GM130/GOLGA2 Polyclonal specifically detects GM130/GOLGA2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GM130/GOLGA2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:1500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:1500
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen 130 kDa cis-Golgi matrix protein, GM130 autoantigen, GM130Golgi matrix protein GM130, golgi autoantigen, golgin subfamily a, 2, golgin A2, Golgin subfamily A member 2, golgin-95, MGC20672, SY11 protein
Símbolos de los genes GOLGA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial recombinant human GM130/GOLGA2 protein (amino acids 528-606). [UniPro Q08379]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2801
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only