missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GM130/GOLGA2 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Product Code. 18232790 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.10 ml
Product Code. Cantidad unitSize
18232790 0.1 mL 0.10 ml
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 18232790

missing translation for 'mfr': Novus Biologicals NBP253420AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

Rabbit Polyclonal Antibody

GM130/GOLGA2 Polyclonal specifically detects GM130/GOLGA2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Antígeno GM130/GOLGA2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 130 kDa cis-Golgi matrix protein, GM130 autoantigen, GM130Golgi matrix protein GM130, golgi autoantigen, golgin subfamily a, 2, golgin A2, Golgin subfamily A member 2, golgin-95, MGC20672, SY11 protein
Símbolos de los genes GOLGA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial recombinant human GM130/GOLGA2 protein (amino acids 528-606). [UniPro Q08379]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2801
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.