missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GM-CSFR alpha Antibody (4H1), Novus Biologicals™

Código de producto. p-7199661 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18277922 25 μg 25 microgramos
18265154 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18277922

Marca: Novus Biologicals NBP14336125UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GM-CSFR alpha Monoclonal specifically detects GM-CSFR alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GM-CSF R alpha
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 4H1
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10-1:1000
Formulación Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen CD116, CD116 antigen, CDw116, colony stimulating factor 2 receptor alpha subunit, colony stimulating factor 2 receptor, alpha, low-affinity(granulocyte-macrophage), CSF2R, CSF2RAX, CSF2RAY, CSF2RX, CSF2RY, GM-CSF receptor alpha subunit, GMCSFR, GM-CSF-R-alpha, GMCSFR-alpha, GMR, GMR-alpha, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor receptor alpha chain, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor receptor subunit alpha, MGC3848, MGC4838
Símbolos de los genes CSF2RA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The immunogen for this antibody was CD116.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1438
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.