Learn More
Novus Biologicals™ GM-CSF Antibody (Theraclone patent anti-GM-CSF), Novus Biologicals™
Code produit. 30045524 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Conditionnement:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Code produit. Cantidad unitSize
30045524 50 μg 50 microgramos
30046175 1 mg 1 miligramo
30044280 100 μg 100 microgramos
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30045524
Marque: Novus Biologicals™ NBP32856550ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Human Monoclonal Antibody
GM-CSF Monoclonal antibody specifically detects GM-CSF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno GM-CSF
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Theraclone patent anti-GM-CSF
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen P04141
Alias de gen colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, molgramostin, sargramostim
Especie del huésped Human
Inmunógeno CSF2/ GM-CSF
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1437
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.