Learn More
GlyT2/SLC6A5 Antibody (S08-1A3), Novus Biologicals™
Código de producto. 18666923 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18666923 100 μg 100 microlitros
18675433 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18666923
Marca: Novus Biologicals NBP319648100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
GlyT2/SLC6A5 Monoclonal antibody specifically detects GlyT2/SLC6A5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GlyT2/SLC6A5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S08-1A3
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen GlyT2, GLYT-2, GLYT2GlyT-2, NET1, sodium- and chloride-dependent glycine transporter 2, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, glycine), member 5, Solute carrier family 6 member 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human GlyT2/SLC6A5 (Uniprot # Q9Y345)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9152
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG