missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glypican 3 Antibody (GPC3/8363R), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18504289 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 680
Código de producto.
18504289 0.1 mL, DyLight 680
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18504289

Marca: Novus Biologicals NBP320871FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Glypican 3 Monoclonal antibody specifically detects Glypican 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glypican 3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GPC3/8363R
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen DGSX, glypican 3, glypican proteoglycan 3, glypican-3, GTR2-2, heparan sulphate proteoglycan, Intestinal protein OCI-5, MXR7, OCI5, OCI-5, secreted glypican-3, SGB, SGBS, SGBS1SDYS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa400-550) of human Glypican 3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2719
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.