Descripción
Glypican 3 Monoclonal antibody specifically detects Glypican 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Glypican 3 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | GPC3/7991R |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | DGSX, glypican 3, glypican proteoglycan 3, glypican-3, GTR2-2, heparan sulphate proteoglycan, Intestinal protein OCI-5, MXR7, OCI5, OCI-5, secreted glypican-3, SGB, SGBS, SGBS1SDYS |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |