missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glypican 3 Antibody (1G12 + GPC3/863), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18756572 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18756572 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18756572 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247763MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Glypican 3 Monoclonal antibody specifically detects Glypican 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glypican 3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1G12 + GPC3/863
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DGSX, glypican 3, glypican proteoglycan 3, glypican-3, GTR2-2, heparan sulphate proteoglycan, Intestinal protein OCI-5, MXR7, OCI5, OCI-5, secreted glypican-3, SGB, SGBS, SGBS1SDYS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment containing amino acids 511-580 of human Glypican 3 (1G12); Recombinant full-length human GPC3 protein (GPC3/863) (Uniprot: P51654)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2719
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.