missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glypican 3 Antibody (024), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200007037 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18699893 100 μg 100 microlitros
18620864 20 μg 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18699893 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP323451100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Glypican 3 Monoclonal antibody specifically detects Glypican 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glypican 3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 024
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:25-1:100
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen DGSX, glypican 3, glypican proteoglycan 3, glypican-3, GTR2-2, heparan sulphate proteoglycan, Intestinal protein OCI-5, MXR7, OCI5, OCI-5, secreted glypican-3, SGB, SGBS, SGBS1SDYS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Glypican 3
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2719
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.