missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glypican 3 Antibody (024), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-23451-20ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Glypican 3 Monoclonal antibody specifically detects Glypican 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| Glypican 3 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 024 | |
| Flow Cytometry 1:25-1:100 | |
| DGSX, glypican 3, glypican proteoglycan 3, glypican-3, GTR2-2, heparan sulphate proteoglycan, Intestinal protein OCI-5, MXR7, OCI5, OCI-5, secreted glypican-3, SGB, SGBS, SGBS1SDYS | |
| A synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Glypican 3 | |
| 20 μg | |
| Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction, Stem Cells | |
| 2719 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido