missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycophorin C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 9K8U2, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7246911 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18026435 20 μg 20 microlitros
18304117 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18026435

Marca: Novus Biologicals NBP31538520UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Glycophorin C Monoclonal antibody specifically detects Glycophorin C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glycophorin C
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 9K8U2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Alias de gen CD236, CD236 antigen, CD236R, GE, GLPC, glycoconnectin, glycophorin C (Gerbich blood group), glycophorin-C, glycophorin-D, Glycoprotein beta, GPCMGC126191, GPD, GYPD, MGC117309, MGC126192, PAS-2, PAS-2', Sialoglycoprotein D
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 49-128 of human Glycophorin C (P04921).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2995
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.