missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycophorin A Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200048974 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18490401 0.1 mL 0.10 ml
18433791 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18490401

Marca: Novus Biologicals NBP185775

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Glycophorin A Polyclonal antibody specifically detects Glycophorin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glycophorin A
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen CD235a antigen, glycophorin A (includes MN blood group), glycophorin A (MNS blood group), glycophorin Erik, glycophorin MiI, glycophorin MiIII, glycophorin MiV, glycophorin MiX, glycophorin SAT, glycophorin Sta type C, glycophorin-A, GPA, GPErik, GpMiIII, GPSAT, HGpMiIII, HGpMiV, HGpMiX, HGpMiXI, HGpSta(C), Mi.V glycoprotein (24 AA), MN sialoglycoprotein, MNS, PAS-2, recombinant glycophorin A-B Miltenberger-DR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: TSSSVTKSYISSQTNDTHKRDTYAATPRAHEVSEISVRTVYPPEEETGERVQLAHHFSEP
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2993
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.