Learn More
Glycogenin 1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30231284 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30231284 100 μL 100 microlitros
30230501 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30231284 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335107100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Glycogenin 1 Polyclonal antibody specifically detects Glycogenin 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Glycogenin 1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 2.4.1.186, glycogenin, glycogenin 1, glycogenin-1, GN1, GN-1, GSD15, GYG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 234-333 of human Glycogenin 1 (NP_001171649.1).,, Sequence:, EAHDPNMTHPEFLILWWNIFTTNVLPLLQQFGLVKDTCSYVNVEDVSGAISHLSLGEIPAMAQPFVSSEERKERWEQGQADYMGADSFDNIKRKLDTYLQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2992
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG