Learn More
Glycogenin 1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30230501 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30230501 20 μL 20 microlitros
30231284 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30230501
Marca: Novus Biologicals NBP33510720ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Glycogenin 1 Polyclonal antibody specifically detects Glycogenin 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Glycogenin 1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 2.4.1.186, glycogenin, glycogenin 1, glycogenin-1, GN1, GN-1, GSD15, GYG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 234-333 of human Glycogenin 1 (NP_001171649.1).,, Sequence:, EAHDPNMTHPEFLILWWNIFTTNVLPLLQQFGLVKDTCSYVNVEDVSGAISHLSLGEIPAMAQPFVSSEERKERWEQGQADYMGADSFDNIKRKLDTYLQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2992
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG