missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Reactivo de glicina, 10 %

Código de producto. 15895193
Change view
Click to view available options
Formato:
Tira
Tamaño de la unidad:
29 ml
Código de producto. Formato unitSize
15895193 Tira 29 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15895193

Marca: Hach Lange™ 2762133

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Reactivo de glicina para métodos de DPD de dióxido de cloro Hach.

Reactivo de glicina para métodos de DPD de dióxido de cloro Hach. Frasco de goteo autónomo de 29 ml.

Especificaciones
Método: 8065
Nombre del método: DPD
Número de pruebas: 100
Plataforma: solución
Cantidad: 29 mL

Especificaciones

Volumen (métrico) 29 mL
Formato Tira
Tipo Reactivo de glicina
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.