Learn More
Glycerol, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
Código de producto. p-7073683
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
Código de producto. 15685690
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 49770250ML
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Densidad 1.25g/mL
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Punto de ignición 698°F
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Cantidad 250 mL
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Densidad del vapor 3.1 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09g/mol
Presión de vapor 1 mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.