Learn More
Glicerol, puriss., Honeywell™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7073755
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
70 kg
250 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 Kg
5 litros
70 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15681470 1 L 1 litro
15611480 5 L 5 litros
15631480 70 kg 70 Kg
15691470 250 kg 250 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15681470 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 155231L
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Densidad 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Residuos de ignición ≤0.01% (as SO4)
Punto de ignición 698°F
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Cantidad 1 L
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Densidad del vapor 3.1 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09g/mol
Presión de vapor 1mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 99 to 101% (alkalimetric)
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Glycerol