Learn More
Glycerol, ≥99.0% (GC), Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. p-7120450 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
1 gal.
5 L
20 L
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de aluminio
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
5 litros
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15617890 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15697880 1 L Frasco de polietileno 1 litro
15627890 5 L Frasco de aluminio 5 litros
15607890 20 L Balde de polietileno 20 litros
15687880 1 gal. Frasco de polietileno -
5 options
Código de producto. 15617890
Marca: Honeywell Research Chemicals G7757500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Punto de fusión 18°C
Color Incolora
Densidad 1.25g/mL
pH Neutral
Punto de ebullición 290°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Punto de ignición 698°F
Olor Odorless
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Cantidad 500 mL
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Información de solubilidad Completely miscible in water
Densidad del vapor 3.1 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09g/mol
Presión de vapor 1mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)
Forma física Líquido