Learn More
Glicerol, 99,0 to 101,0 %, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15845388 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15845388 1 L Frasco de plástico 1 litro
15835388 500 mL Frasco de plástico 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15845388 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J16374.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.094 g/mol
Used for long-term storage of bacterial cultures. Step gradients for bacteriophage/particle purification. Mammalian cell transfection. Storage buffers for enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Se utiliza para el almacenamiento a largo plazo de cultivos bacterianos
  • Gradientes de paso para la purificación de bacteriófagos/partículas
  • Transfección de células de mamíferos
  • Tampones de almacenamiento para enzimas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.094
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES C(C(CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Punto de fusión 18°C
Densidad 1.26
Punto de ebullición 182°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.470-1.475
Cantidad 1 L
Beilstein 635685
Gravedad específica 1.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0%
Grado Biología molecular, ultrapuro
Forma física Líquido viscoso