Learn More
Glycerol 3 Phosphate Dehydrogenase Antibody (06), DyLight 594, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosBeskrivning
Glycerol 3 Phosphate Dehydrogenase Monoclonal antibody specifically detects Glycerol 3 Phosphate Dehydrogenase in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antígeno | Glycerol 3 Phosphate Dehydrogenase |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 06 |
| Conjugado | DyLight 594 |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 1.1.1, EC 1.1.1.8, FLJ26652, glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD+], cytoplasmic, glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1 (soluble), glycerol-3-phosphate dehydrogenase, soluble, GPD-C, GPDH-C |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Glycerol 3 Phosphate Dehydrogenase (P21695; Met1-Met349). |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?