missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutathione Synthetase Antibody (OTI1B8), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18119953 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18119953 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18119953 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270854APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Glutathione Synthetase Monoclonal specifically detects Glutathione Synthetase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glutathione Synthetase
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B8
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 6.3.2.3, Glutathione synthase, glutathione synthetase, GSH synthetase, GSHS, GSH-S, MGC14098
Símbolos de los genes GSS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Glutathione Synthetase (NP_000169) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2937.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.