Learn More
Cytiva Medios Glutathione Sepharose™ 4 FF
Código de producto. 11585015 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ML
500 ml
11585015 25 mL 25 ML
11595015 100 mL 100 ml
11505025 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11585015
Marca: Cytiva 17513201
Purificación en un solo paso de proteínas marcadas con GST y otras proteínas dependientes de glutatión S-transferasa o glutatión. Los medios Glutathione Sepharose 4 Fast Flow se utilizan para la purificación de proteínas marcadas con GST a partir de lisados bacterianos y otras S-tranferasas o proteínas dependientes de glutatión.
  • Glutatión acoplado a sefarosa 4 Fast Flow a través de un 10-brazo espaciador de carbono
  • Capacidad de unión de proteínas: ≈ 10 mg de GST recombinante/ml de medio (depende del caudal)
  • La capacidad de unión y las propiedades de flujo alto permiten la ampliación
  • Las condiciones de elución suave preservan la antigenicidad y la función de las proteínas
  • Estable en todos los tampones acuosos más utilizados
  • Estabilidad del pH: De 3 a 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de unión > 10 mg/ml
Descripción Glutatión Sepharose 4 Fast Flow es una resina de afinidad especialmente adecuada para la purificación de proteínas etiquetadas con GST en modo de lote o cuando se necesita escalar.
Caudal <450 cm/h
Contenido del kit Brazo separador de 10 carbono, 4% de agarosa, 90 μm de tamaño de partículas
Matriz 4 % de agarosa altamente entrecruzada
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 4 %
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
Presión máx. de funcionamiento matriz base de 150-250 cm/h, 100 kPa, columna XK 50/60, altura de lecho de 25 cm
Tamaño de partículas 90 μm
Cantidad 25 mL
Tipo Glutatión Sepharose 4 de flujo rápido
Tipo de ligando Glutatión y 10-brazo de ligadura de carbono
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol