Learn More
Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1 Rabbit anti-Human, Clone: 3, Novus Biologicals™
Código de producto. p-7196925 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18223736 50 μg 50 microlitros
18206197 100 μg 100 microlitros
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18223736
Marke: Novus Biologicals NBP28932350UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Monoclonal Antibody
Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1 Monoclonal specifically detects Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen deafness, X-linked 7, EC 2.5.1.18, FAEES3, fatty acid ethyl ester synthase III, glutathione S-transferase P, glutathione S-transferase pi 1, GST class-pi, GST3DFN7, GSTP, GSTP1-1, PI
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, Cancer, Immunology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2950
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.