missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18169559 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18169559 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18169559 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP133627

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1 Polyclonal specifically detects Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glutathione S-Transferase pi 1/GSTP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:10000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Alias de gen deafness, X-linked 7, EC 2.5.1.18, FAEES3, fatty acid ethyl ester synthase III, glutathione S-transferase P, glutathione S-transferase pi 1, GST class-pi, GST3DFN7, GSTP, GSTP1-1, PI
Símbolos de los genes GSTP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the N-terminus region of human GSTP1. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 23 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2950
Especificidad de la prueba Tested in human. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Rhesus Monkey (100%). Not yet tested in any other species.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.