missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutathione Peroxidase 2/GPX2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18085885 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18085885 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18085885

Marca: Novus Biologicals NB1001888

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 6 publications

Glutathione Peroxidase 2/GPX2 Polyclonal specifically detects Glutathione Peroxidase 2/GPX2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glutathione Peroxidase 2/GPX2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 - 2 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA Detection limit 1:32000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_002074.2.
Alias de gen EC 1.11.1, EC 1.11.1.9, Gastrointestinal glutathione peroxidase, gastrointestinal glutathione peroxidase 2, GI-GPx, glutathione peroxidase 2, glutathione peroxidase 2 (gastrointestinal), Glutathione peroxidase-gastrointestinal, Glutathione peroxidase-related protein 2, GPRP, GPRP-2, GPx-2, GPx-GI, GSHPx-2, GSHPx-GI
Símbolos de los genes GPX2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-SLDGEKVDFN corresponding to internal region according to NP_002074.2.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2877
Especificidad de la prueba Cross reacts with Human. Mouse reactivity reported in scientific literature (PMID: 19151108) Rat reactivity was also reported in scientific literature (PMID: 18056462). Expected from sequence similarity: Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.