Learn More
Glutathione Peroxidase 1/GPX1 Antibody (3G1), Novus Biologicals™
Código de producto. 30043153 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30043153 100 μL 100 microlitros
30043899 50 μL 50 microlitros
2 options
Código de producto. 30043153
Marca: Novus Biologicals NBP326546100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Glutathione Peroxidase 1/GPX1 Monoclonal antibody specifically detects Glutathione Peroxidase 1/GPX1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Glutathione Peroxidase 1/GPX1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3G1
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen Cellular glutathione peroxidase, EC 1.11.1, EC 1.11.1.9, glutathione peroxidase 1, GPx-1, GSHPx-1, GSHPX1, MGC14399, MGC88245
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human Glutathione Peroxidase 1/GPX1 [UniProt P07203]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2876
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG