Learn More
Glutaraldehído 25 %, Thermo Scientific Chemicals
25.00€ - 87.50€
CAS | 111-30-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H8O2 |
Peso molecular (g/mol) | 100.12 |
Número MDL | MFCD00007025 |
Clave InChI | SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde |
PubChem CID | 3485 |
ChEBI | CHEBI:64276 |
Nombre IUPAC | pentanedial |
SMILES | O=CCCCC=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11448900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17876.AE |
100 mL |
25.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11423488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17876.AP |
500 mL |
27.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11433488
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17876.0F |
2500 mL |
87.50€
2500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Glutaraldehyde is used for cross-linking proteins and polyhydroxy materials. Also used as a fixative for tissues and as an amine-reactive homobifunctional crosslinker. It is also used in coupling reaction of biotin hydrazides to nucleic acids which is useful for conjugating fluorescent hydrazides and hydroxylamines to DNA and for stabilization ofproteins on agarose beads,activation of polystyrene and glass, for immobilization of antibodies and antigens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl glutaraldehído se utiliza para proteínas de entrecruzamiento y materiales polihidroxi. También se utiliza como fijador para tejidos y como entrecruzador homobifuncional reactivo a aminas y como desinfectante para equipos médicos. También se utiliza en la reacción de acoplamiento de las hidrazidas de biotina a los ácidos nucleicos, que es útil para conjugar hidrazidas fluorescentes e hidroxilaminas con el ADN y para la estabilización de proteínas en gránulos de agarosa, la activación de poliestireno y vidrio, y la inmovilización de anticuerpos y antígenos. Es un desinfectante que es rápidamente eficaz contra las formas vegetativas de bacterias grampositivas y gramnegativas.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, benceno, éter, acetona, diclorometano, etilacetato, isopropanol, n-hexano y tolueno.
Notas
Sensible al calor y al aire. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
111-30-8 | |
100.12 | |
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N | |
3485 | |
pentanedial |
C5H8O2 | |
MFCD00007025 | |
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde | |
CHEBI:64276 | |
O=CCCCC=O |
Especificaciones
Glutaraldehyde | |
1.062 | |
C5H8O2 | |
1.373 | |
UN2922 | |
14,4472 | |
Miscible with water,ethanol,benzene,ether,acetone,dichloromethane,ethylacetate,isopropanol,n-hexane and toluene. | |
O=CCCCC=O | |
100.12 | |
CHEBI:64276 | |
Solución acuosa al 25 % |
111-30-8 | |
0.25 | |
OHC(CH2)3CHO | |
MFCD00007025 | |
605390 | |
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde | |
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N | |
pentanedial | |
3485 | |
100.12 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H334-H314-H302-H317
Tóxico en caso de inhalación.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P284-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302+H332-H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro: 8; grupo de embalaje: II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-856-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MA2450000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Manténgase en frío
- Glutaraldehyde, 25% aq. soln.
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO - Para uso exclusivo en investigación