missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1, MedChemExpress

Código de producto. p-200101511
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16464608 10 mg 10 miligramos
16460907 50 mg 50 miligramos
16435456 100 mg 100 miligramos
16417327 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16464608

Marca: Medchem Express HY112269

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1 is a glutaminyl cyclase inhibitor with an IC50 of 0.5 μM.

Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1 is a glutaminyl cyclase inhibitor with an IC50 of 0.5 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Glutaminyl Cyclase Inhibitor 1
CAS 2110449-60-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24FN3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (270.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (225.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=CC(C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=C1NCCCN3C=C(C)N=C3
Peso molecular (g/mol) 369.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.43
Porcentaje de pureza 98.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.