missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutamine Synthetase Antibody (CL3004), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200058282 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18685285 25 μL 25 microlitros
18640236 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18685285 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP24664425ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Glutamine Synthetase Monoclonal antibody specifically detects Glutamine Synthetase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Glutamine Synthetase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon CL3004
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000, Knockdown Validated
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
N.º de referencia del gen P15104
Alias de gen cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence LQSEGSNSDMYLVPAAMFRDPFRKDPNKLVLCEVFKYNRRPAETNLRHTCKRIMDMVSNQHPWFGMEQEYTLMGTDGHPFGWPSNGFPGPQGPYYCGVGADRAYGRDIVEAHYRACLYAGVKIAGTNAEVMPAQWEFQIGP
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia, Neurodegeneration, Neuroscience, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2752
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.