Learn More
Novus Biologicals™ Glutamate Rich 5 Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18078968 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18078968 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18078968
Marca: Novus Biologicals™ NBP193790PEP
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human C8orf47. The Glutamate Rich 5 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Glutamate Rich 5 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-93790. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 203111
Especie Human
Método de purificación Chromatography
Pureza >80%
Concentración 0.5mg/mL
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulación PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Para utilizar con (aplicación) Blocking/Neutralizing, Control
Símbolo de gen C8orf47
Tipo de etiqueta Unlabeled
Peso molecular 26kDa
Tipo de producto C8orf47
Cantidad 0,1 mL
Estado normativo RUO
Fuente E.Coli
Reactividad específica This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-93790. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Inmunógeno RFPSVTSNEHFSTAEESESCFAQPKPHALGRESTVDGNVQRESRPPLQKLKVSAEPTANGVKPLQEQPLAKDVAPGR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.